Få mere at vide
1,1,2,2-tetrabromethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10751841 1 kg Glasflaske 1kg
10543931 250 g Glasflaske 250g
10488043 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10751841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180870010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-27-6
Molekylær formel C2H2Br4
Molekylvægt (g/mol) 345.65
MDL nummer MFCD00000133
InChI nøgle QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrabromethan
SMIL BrC(Br)C(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrabromoethane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 1.0°C
Tæthed 2.9600g/mL
Kogepunkt 244.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br2CHCHBr2
Brydningsindeks 1.6355 to 1.6380
Mængde 1 kg
Beilstein 01, 94
Merck Index 15, 9330
Specifik vægtfylde 2.96
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.63g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, benzene, miscible with ethanol, ether, chloroform, aniline, and glacial acetic acid
Formel vægt 345.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrabromoethane