Opløselighed i vand: 0,63 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i acetone, benzen, blandet med ethanol, ether, kloroform, anilin og iseddikesyre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.