Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrabromoethan, 97%
Artikelnummer. 11409783
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409783 1000 mL 1000ml
11419783 50 mL 50ml
11429783 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11409783 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12943.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-27-6 | C2H2Br4 | 345,65 g/mol
1,1,2,2-Tetrabromethan er nyttig til adskillelse af mineraler fra understøttende sten. Det bruges som opløsningsmiddel til fedtstoffer, fedtstoffer, olier og voks. Det fungerer som en kviksølverstatning i produktionen af målere og balanceringsudstyr. Det finder anvendelse som et flydende middel, der bruges til forarbejdning og separation af mineralolier. Yderligere bruges det som brydningsindeksvæske i mikroskopi. Ud over dette anvendes det også som et flammehæmmende additiv til polystyrener, polyurethaner og polyolefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,2,2-Tetrabromethan er nyttig til adskillelse af mineraler fra understøttende sten. Det bruges som opløsningsmiddel til fedtstoffer, fedtstoffer, olier og voks. Det fungerer som en kviksølverstatning i produktionen af målere og balanceringsudstyr. Det finder anvendelse som et flydende middel, der bruges til forarbejdning og separation af mineralolier. Yderligere bruges det som brydningsindeksvæske i mikroskopi. Ud over dette anvendes det også som et flammehæmmende additiv til polystyrener, polyurethaner og polyolefiner.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, aluminium, magnesium, alkalimetaller og zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-27-6
Molekylær formel C2H2Br4
Molekylvægt (g/mol) 345.65
MDL nummer MFCD00000133
InChI nøgle QXSZNDIIPUOQMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylene tetrabromide, muthmann's liquid, ethane, 1,1,2,2-tetrabromo, tetrabromoacetylene, sym-tetrabromoethane, s-tetrabromoethane, 1,1,2,2-tetrabromaethan, 1,1,2,2-tetrabromoetano, tbe, unii-v00gkc584o
PubChem CID 6588
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrabromethan
SMIL BrC(Br)C(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Tæthed 2.967
Kogepunkt 118 °C til 120 °C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.637
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2504
Merck Index 14,9185
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 345.67
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrabromoethane