Få mere at vide
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluor-1-pentanesulfonsyre natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30009916
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009916 10 mg
30006674 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30009916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69819010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630402-22-1
Molekylær formel C5 F11 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 372.09
Synonym Perfluoropentanesulfonic Acid Sodium, 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Pentanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecafluoro-1-pentanesulfonate (1:1), Sodium perfluoropentanesulfonate
IUPAC navn natrium; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,undecafluoropentan-1-sulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perfluoropentanesulfonic acid sodium salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5HF11O3S.Na/c6-1(7,2(8,9)4(12,13)14)3(10,11)5(15,16)20(17,18)19;/h(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formel vægt 371.929
Procent renhed >95%