missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-1-pentanesulfinic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30449276
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449276 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCU7875505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-1-pentanesulfinic Acid Sodium Salt
CAS 129230-50-8
Molekylær formel C10F21NaO2S
Mængde 5 mg
Synonym Sodium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Henicosafluorodecane-1-sulfinate
InChI formel InChI=1S/C10HF21O2S.Na/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)34(32)33;/h(H,32,33);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosafluorodecane-1-sulfinate
Molekylvægt (g/mol) 606.13
Formel vægt 605.9181
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.