Få mere at vide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylperfluorobutanesulfonamide |
| CAS | 68298-12-4 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C5 H4 F9 N O2 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide, AI 3-10704, N-(Perfluorobutylsulfonyl)-N-methylamine, N-Methylperfluorobutanesulfonamide, N-MeFBSA-M |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4F9NO2S/c1-15-18(16,17)5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12/h15H,1H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methylbutane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.1414 |
| Vis mere |