Få mere at vide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-methoxyethyl)-1-butanesulfonamide, TRC
Artikelnummer. 30481776
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30481776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30481776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN649495100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40630-68-0
Molekylær formel C7H8F9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 357.19
Synonym N-(beta-Methoxyethyl)perfluorobutanesulfonamide
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-methoxyethyl)butane-1-sulfonamide
SMIL COCCNS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-methoxyethyl)-1-butanesulfonamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8F9NO3S/c1-20-3-2-17-21(18,19)7(15,16)5(10,11)4(8,9)6(12,13)14/h17H,2-3H2,1H3
Formel vægt 357.0081