Få mere at vide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluor-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-butansulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30009238
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009238 1 g
30011789 100 mg
30003795 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6495101G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34454-97-2
Molekylær formel C7 H8 F9 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 357.19
Synonym 2-[N-(Perfluorobutylsulfonyl)-N-methylamino]ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-perfluorobutane-1-sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-butanesulfonamide
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-butan-1-sulfonamid
SMIL CN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Methylperfluorobutanesulfamoyl)ethanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8F9NO3S/c1-17(2-3-18)21(19,20)7(15,16)5(10,11)4(8,9)6(12,13)14/h18H,2-3H2,1H3
Formel vægt 357.0081
Procent renhed >95%