Få mere at vide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-butansulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30133084
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133084 500 mg
30011894 50 mg
30012574 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133084 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN649505500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34454-99-4
Molekylær formel C6H6F9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 343.17
Synonym N(2-Hydroxyethyl)perfluorobutanesulfonamide, N-(2-Hydroxyethyl)-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutanesulfonamide;
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(2-hydroxyethyl)butan-1-sulfonamid
SMIL OCCNS(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-1-butanesulfonamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6F9NO3S/c7-3(8,5(11,12)13)4(9,10)6(14,15)20(18,19)16-1-2-17/h16-17H,1-2H2
Formel vægt 342.9925