Få mere at vide
1,1':2',1' ':2' ',1' ' '-Quaterphenyl, TRC
Artikelnummer. 30420276
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30420276 2.5 g 2.5g
30415707 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCQ5094502.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 641-96-3
Molekylær formel C24H18
Molekylvægt (g/mol) 306.4
Synonym 2,2'-Diphenyl-biphenyl, o-Quaterphenyl, 2,2'-Diphenyl-1,1'-biphenyl, 2,2'-Diphenylbiphenyl, NSC 90717, o,o-Quaterphenyl, o,o'-Quaterphenyl
IUPAC navn 1-phenyl-2-(2-phenylphenyl)benzene
SMIL c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3c4ccccc4
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1,1':2',1' ':2' ',1' ' '-Quaterphenyl
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C24H18/c1-3-11-19(12-4-1)21-15-7-9-17-23(21)24-18-10-8-16-22(24)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H
Formel vægt 306.1409
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.