Få mere at vide
1,1′,1in.-Nitrilotri-2-propanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15824241
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15824241 1 kg
1 options
Artikelnummer. 15824241 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8082361000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-20-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 191.27
Tekniske data
Smeltepunkt 50°C
Tæthed 1.01 g/cm3 at 50°C
Kogepunkt 305°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00004533
Mængde 1 kg