Få mere at vide
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane, 97+%
Artikelnummer. 15497827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497827 5 g 5g
15487827 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15497827 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H37863.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22031-12-5 | C41H39P3 | 624.68 g/mol
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethan bruges i kemikalier og farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethan anvendes i
kemikalier og farmaceutisk forskning.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22031-12-5
Molekylær formel C41H39P3
Molekylvægt (g/mol) 624.68
MDL nummer MFCD00014084
InChI nøgle BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphos, 1,1,1-tris diphenylphosphinomethyl ethane, 1,1,1-tris diphenylphosphino-methyl ethane, 2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane-1,3-diyl bis diphenylphosphine, 1,3-bis diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane, phenyl triphos, acmc-1cr3v, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl-2-methylpropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methyl-propyl-diphenyl-phosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methylpropyl-diphenylphosphane
PubChem CID 423856
IUPAC navn [3-diphenylphosphanyl-2-(diphenylphosphanylmethyl)-2-methylpropyl]-diphenylphosphan
SMIL CC(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane
Smeltepunkt 99°C to 102°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 624.67
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Pulver