missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1,1-Trimethoxyoctane (>80%), TRC

Artikelnummer. 30454937
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454937 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7957251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trimethoxyoctane
CAS 161838-87-5
Molekylær formel C11H24O3
Mængde 1 g
Synonym Trimethyl Orthooctanoate
InChI formel InChI=1S/C11H24O3/c1-5-6-7-8-9-10-11(12-2,13-3)14-4/h5-10H2,1-4H3
SMIL CCCCCCCC(OC)(OC)OC
IUPAC navn 1,1,1-trimethoxyoctane
Molekylvægt (g/mol) 204.31
Formel vægt 204.1725
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.