missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,1-Trimethoxyoctane (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-Trimethoxyoctane |
| CAS | 161838-87-5 |
| Molekylær formel | C11H24O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Trimethyl Orthooctanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O3/c1-5-6-7-8-9-10-11(12-2,13-3)14-4/h5-10H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCCCCCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC navn | 1,1,1-trimethoxyoctane |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.31 |
| Formel vægt | 204.1725 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?