Få mere at vide
1,1,1-Trimethoxybutane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-Trimethoxybutane |
| CAS | 43083-12-1 |
| Molekylær formel | C7H16O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Trimethyl Ester Orthobutyric Acid, 1,1,1-Trimethoxybutane, Methyl Orthobutyrate, Trimethyl Orthobutanoate, Trimethyl Orthobutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O3/c1-5-6-7(8-2,9-3)10-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC navn | 1,1,1-trimethoxybutane |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vægt | 148.1099 |