Få mere at vide
1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid (E)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid (E)-4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl]phenyl Ester |
| CAS | 1370699-80-1 |
| Molekylær formel | C27H28F3NO4S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H28F3NO4S/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(15-11-21)34-19-18-31(2)3)22-12-16-24(17-13-22)35-36(32,33)27(28,29)30/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+ |
| SMIL | CC\C(=C(\c1ccc(OCCN(C)C)cc1)/c2ccc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)cc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [4-[(E)-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenyl] trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 519.58 |
| Formel vægt | 519.1691 |