Få mere at vide
1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-benz[f]isoindol-2-yl)ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid 2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-benz[f]isoindol-2-yl)ethyl Ester |
| CAS | 128651-50-3 |
| Molekylær formel | C15 H10 F3 N O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10F3NO5S/c16-15(17,18)25(22,23)24-6-5-19-13(20)11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-12(11)14(19)21/h1-4,7-8H,5-6H2 |
| SMIL | FC(F)(F)S(=O)(=O)OCCN1C(=O)c2cc3ccccc3cc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-(1,3-dioxobenzo[f]isoindol-2-yl)ethyl trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.3 |
| Formel vægt | 373.0232 |