Få mere at vide
1,1,1-Trifluoracetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-Trifluoroacetone |
| CAS | 421-50-1 |
| Molekylær formel | C3H3F3O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,3,3-Trifluoroacetone, 1,1,1-Trifluoro-2-propanone, Methyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 66412, Trifluoromethyl Methyl Ketone, alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMIL | CC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,1-trifluorpropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.05 |
| Formel vægt | 112.0136 |