Få mere at vide
1,1,1-Trifluor-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)metansulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30136486
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136486 500 mg
30012673 50 mg
30010442 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT788073500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82113-65-3
Molekylær formel C2HF6NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 281.15
Synonym Bis(trifluoromethane)sulfonimide, Bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Triflimide, Triflic Imide, Trifluoromethanesulfonimide;
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-N-(trifluormethylsulfonyl)metansulfonamid
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulfonyl)methanesulfonamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
Formel vægt 280.9251