missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,1-Trifluoro-4-methoxy-4-(4-methylphenyl)-3-buten-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-Trifluoro-4-methoxy-4-(4-methylphenyl)-3-buten-2-one |
| CAS | 187812-31-3 |
| Molekylær formel | C12H11F3O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F3O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)10(17-2)7-11(16)12(13,14)15/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=CC(=O)C(F)(F)F)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 1,1,1-trifluoro-4-methoxy-4-(4-methylphenyl)but-3-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.21 |
| Formel vægt | 244.0711 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?