Få mere at vide
1,1,1-Trifluor-4-iodobutan, 98+%, stik. med kobber
Artikelnummer. 11410278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410278 5 g 5g
11400278 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23811.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 461-17-6 | C4H6F3I | 237,992 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-17-6
Molekylær formel C4H6F3I
Molekylvægt (g/mol) 237.992
MDL nummer MFCD00041543
InChI nøgle LNDGACQEAYKNOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-iodobutane, 4,4,4-trifluorobutyl iodide, 4-iodo-1,1,1-trifluorobutane, butane, 1,1,1-trifluoro-4-iodo, 1,1,1-trifluoro-4-iodo-butane, acmc-209k5v, 4,4,4-trifluorobutyliodide, ksc235m2j, 1-iodo-4,4,4-trifluoro-butane
PubChem CID 2775189
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-4-iodbutan
SMIL C(CC(F)(F)F)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 1.85
Kogepunkt 126 °C til 127 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Lineær formel CF3(CH2)3I
Brydningsindeks 1.4335
Mængde 5 g
Beilstein 1736064
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 237.99
Procent renhed ≥98%