Få mere at vide
1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane, 98+%, stab. with copper
Artikelnummer. 11400278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400278 1 g 1g
11410278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23811.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 461-17-6 | C4H6F3I | 237.992 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-17-6
Molekylær formel C4H6F3I
Molekylvægt (g/mol) 237.992
MDL nummer MFCD00041543
InChI nøgle LNDGACQEAYKNOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-4,4,4-trifluorobutane, 4,4,4-trifluoro-1-iodobutane, 4,4,4-trifluorobutyl iodide, 4-iodo-1,1,1-trifluorobutane, butane, 1,1,1-trifluoro-4-iodo, 1,1,1-trifluoro-4-iodo-butane, acmc-209k5v, 4,4,4-trifluorobutyliodide, ksc235m2j, 1-iodo-4,4,4-trifluoro-butane
PubChem CID 2775189
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-4-iodbutan
SMIL C(CC(F)(F)F)CI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane
Navn note stabilized with copper
Tæthed 1.85
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lineær formel CF3(CH2)3I
Brydningsindeks 1.4335
Mængde 1 g
Beilstein 1736064
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 237.99
Procent renhed ≥98%