Få mere at vide
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 98+%
Artikelnummer. 11440887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440887 1 g 1g
11450887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23284.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 460-37-7 | C3H4F3I | 223.965 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 460-37-7
Molekylær formel C3H4F3I
Molekylvægt (g/mol) 223.965
MDL nummer MFCD00038531
InChI nøgle ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-iodo-3,3,3-trifluoropropane, 3,3,3-trifluoropropyl iodide, 3-iodo-1,1,1-trifluoropropane, 1-iodo-3,3,3-trifluoro propane, 3,3,3-trifluoropropyliodide, 1-iodo-2-perfluoroalkyl ethane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo-propane, propane, 1,1,1-trifluoro-3-iodo, trifluoroiodopropane
PubChem CID 156165
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-3-iodpropan
SMIL C(CI)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane
Tæthed 1.911
Kogepunkt 89°C to 90°C
Flammepunkt None
Brydningsindeks 1.42
Mængde 1 g
Beilstein 1698182
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 223.96
Procent renhed ≥98%