Få mere at vide
1,1,1-Trifluor-2-propanol, 97%
Beskrivelse
1,1,1-Trifluoro-2-propanol bruges som en kemisk byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1,1-Trifluor-2-propanol anvendes som en kemisk byggesten.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1-Trifluoro-2-propanol |
| Tæthed | 1.259 |
| Kogepunkt | 75 °C til 76 °C |
| Flammepunkt | 25 °C (77 °F) |
| Brydningsindeks | 1.3175 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1987 |
| Beilstein | 1734738 |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandet i vand. |
| Formel vægt | 114.07 |
| Vis mere |