Få mere at vide
1,1,1-Trifluor-2-iodoethan, TRC
Artikelnummer. 30452562
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30452562 5 g
1 options
Artikelnummer. 30452562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7904005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
CAS 353-83-3
Molekylær formel C2H2F3I
Mængde 5 g
Synonym 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoro-1-iodoethane, 2,2,2-Trifluoroethyl Iodide, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane
InChI formel InChI=1S/C2H2F3I/c3-2(4,5)1-6/h1H2
SMIL FC(F)(F)CI
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-2-iodoethane
Molekylvægt (g/mol) 209.94
Formel vægt 209.9153