Få mere at vide
1,1,1-Trifluor-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30455181
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30455181 5 g
1 options
Artikelnummer. 30455181 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3818805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trifluoro-2-butanone
CAS 381-88-4
Molekylær formel C4H5F3O
Mængde 5 g
Synonym Ethyl Trifluoromethyl Ketone, NSC 42602
InChI formel InChI=1S/C4H5F3O/c1-2-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
SMIL CCC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1-trifluorobutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 126.08
Formel vægt 126.0292