Få mere at vide
1,1,1-Trichloroethane in Dimethyl Sulfoxide, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16389757 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16389757 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 16389757 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. USPS3605DMSO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,1,1-Trichloroethane71-55-650,000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trichloroethane in Dimethyl Sulfoxide
Navn note USP 467 Standard
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 71-55-6
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Eksplosionsgrænse 1.8% (volume); 63% (volume)
Tændingspunkt 270°C
Damptryk 2.5 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnavne 1,1,1-Trichloroethane
Tæthed 1.1g/cm3
Fysisk form Fluid
Molekylær formel C2H3Cl3
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(Cl)(Cl)Cl
Element 1,1,1-Trichloroethane
IUPAC navn 1,1,1-trichloroethane
Opløsningsmiddel eller Matrix Dimethyl Sulfoxide
Molekylvægt (g/mol) 133.396
PubChem CID 6278
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:36015
Grad USP
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50, 000μg/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trichloroethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1-trichloroethane
Product intended for laboratory use only