Få mere at vide
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, 98%
Artikelnummer. 10646924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10646924 100 g Plastflaske 100g
10051650 500 g Plastflaske 500g
10147703 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10646924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150301000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6001-64-5 | 0·5 H2O | 186.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6001-64-5
Molekylær formel 0·5 H2O
Molekylvægt (g/mol) 186.47
MDL nummer MFCD02179352
InChI nøgle HBARVHNVVKZUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym c4h7cl3o.1/2h2o, 1,1,1-trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, chlorobutanol hydrogen ion hydrate
PubChem CID 102594540
IUPAC navn molekylært hydrogen;1,1,1-trichlor-2-methylpropan-2-ol;hydrat
SMIL [HH].CC(C)(C(Cl)(Cl)Cl)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1, 1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Farve Hvid
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel 0·5H2O
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 7.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,glycerol
Formel vægt 186.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate