Få mere at vide
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, 98%
Artikelnummer. 11439482
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439482 25 g 25g
11449482 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439482 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10181.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6001-64-5 | C4H11Cl3O2 | 197.48 g/mol
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrat omdanner benzisoxazol tilα -aryloxyisosmørsyre. Det danner eutektikum med dimethylsulfon, som er det bedst egnede medium til frysetørring på grund af dets høje solubiliseringsevne og en god opløsningsmiddelfjernelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrat omdanner benzisoxazol tilα -aryloxyisosmørsyre. Det danner eutektikum med dimethylsulfon, som er det bedst egnede medium til frysetørring på grund af dets høje solubiliseringsevne og en god opløsningsmiddelfjernelse.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, ether, chloroform og glycerol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6001-64-5
Molekylær formel C4H11Cl3O2
Molekylvægt (g/mol) 197.48
MDL nummer MFCD00004461
InChI nøgle HBARVHNVVKZUGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym c4h7cl3o.1/2h2o, 1,1,1-trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, chlorobutanol hydrogen ion hydrate
PubChem CID 102594540
IUPAC navn molekylært hydrogen;1,1,1-trichlor-2-methylpropan-2-ol;hydrat
SMIL [HH].CC(C)(C(Cl)(Cl)Cl)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Smeltepunkt 98°C to 100°C (anhydrous)
Kogepunkt 167°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Mængde 25 g
Beilstein 878167
Merck Index 14,2129
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether,chloroform,and glycerol. Insoluble in water.
Formel vægt 186.47 (177.46 Anhydrous)
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate