Få mere at vide
1,1',1' '-Methylidynetris[4-isocyanato-benzene (25-35% in ethyl acetate) (>85%), TRC
Artikelnummer. 30010677
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010677 5 g -
30004894 2.5 g 2.5g
30007460 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3124605G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2422-91-5
Molekylær formel C22H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 367.36
IUPAC navn 1-[bis(4-isocyanatophenyl)methyl]-4-isocyanatobenzene
SMIL O=C=Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N=C=O)c3ccc(cc3)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1',1' '-Methylidynetris-4-isocyanato-benzene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C22H13N3O3/c26-13-23-19-7-1-16(2-8-19)22(17-3-9-20(10-4-17)24-14-27)18-5-11-21(12-6-18)25-15-28/h1-12,22H
Formel vægt 367.0957
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,1',1' '-Methylidynetris-4-isocyanato-benzene 25-35 %