Få mere at vide
1,1',1' '-Methylidynetris[4-isocyanato-benzene (25-35% in ethyl acetate) (>85%), TRC
Artikelnummer. 30004894
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30004894 2.5 g 2.5g
30010677 5 g -
30007460 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3124602.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2422-91-5
Molekylær formel C22H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 367.36
IUPAC navn 1-[bis(4-isocyanatophenyl)methyl]-4-isocyanatobenzene
SMIL O=C=Nc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)N=C=O)c3ccc(cc3)N=C=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 1,1',1' '-Methylidynetris-4-isocyanato-benzene
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C22H13N3O3/c26-13-23-19-7-1-16(2-8-19)22(17-3-9-20(10-4-17)24-14-27)18-5-11-21(12-6-18)25-15-28/h1-12,22H
Formel vægt 367.0957
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1,1',1' '-Methylidynetris-4-isocyanato-benzene 25-35 %
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.