Få mere at vide
1,1’-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol] |
| CAS | 154784-36-8 |
| Molekylær formel | C27 H41 N O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis-[3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol], Metoprolol Succinate Imp. O (EP), Metoprolol Tartrate Imp. O (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H41NO6/c1-21(2)28(17-24(29)19-33-26-9-5-22(6-10-26)13-15-31-3)18-25(30)20-34-27-11-7-23(8-12-27)14-16-32-4/h5-12,21,24-25,29-30H,13-20H2,1-4H3 |
| SMIL | COCCc1ccc(OCC(O)CN(CC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)C(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propyl]-propan-2-ylamino]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 475.62 |
| Formel vægt | 475.2934 |