missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)-2-propanol, TRC

Artikelnummer. 30473746
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473746 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30489525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol]
CAS 130115-65-0
Molekylær formel C25 H31 N3 O4
Mængde 25 mg
Synonym 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol], Pindolol Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C25H31N3O4/c1-17(2)28(13-18(29)15-31-24-7-3-5-22-20(24)9-11-26-22)14-19(30)16-32-25-8-4-6-23-21(25)10-12-27-23/h3-12,17-19,26-27,29-30H,13-16H2,1-2H3
SMIL CC(C)N(CC(O)COc1cccc2[nH]ccc12)CC(O)COc3cccc4[nH]ccc34
IUPAC navn 1-[[2-hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]-propan-2-ylamino]-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 437.53
Formel vægt 437.2315
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.