missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol] |
| CAS | 130115-65-0 |
| Molekylær formel | C25 H31 N3 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol], Pindolol Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31N3O4/c1-17(2)28(13-18(29)15-31-24-7-3-5-22-20(24)9-11-26-22)14-19(30)16-32-25-8-4-6-23-21(25)10-12-27-23/h3-12,17-19,26-27,29-30H,13-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)N(CC(O)COc1cccc2[nH]ccc12)CC(O)COc3cccc4[nH]ccc34 |
| IUPAC navn | 1-[[2-hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]-propan-2-ylamino]-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.53 |
| Formel vægt | 437.2315 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?