Få mere at vide
1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, TRC
Artikelnummer. 30007543
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007543 1 g
17962025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3049251G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83314-78-7
Molekylær formel C29H33NO4
Molekylvægt (g/mol) 459.58
IUPAC navn 3,3'-(isopropylazanediyl)bis(1-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol)
SMIL CC(N(CC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC(O)COC3=C4C=CC=CC4=CC=C3)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-[(1-Methylethyl)imino]bis[3-(1-naphthalenyloxy)]-2-propanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C29H33NO4/c1-21(2)30(17-24(31)19-33-28-15-7-11-22-9-3-5-13-26(22)28)18-25(32)20-34-29-16-8-12-23-10-4-6-14-27(23)29/h3-16,21,24-25,31-32H,17-20H2,1-2H3
Formel vægt 459.24
Procent renhed >95%