Få mere at vide
1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzen, Mikromol™
Beskrivelse
1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-tert-Butyl-m-Xylene |
| CAS | 98-19-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-tert-Butyl-m-Xylene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H18 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Xylometazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Xylometazoline Imp. B (EP), 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Xylometazoline Hydrochloride Impurity D, Xylometazoline Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzen |
| Vis mere |