missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-([1,1'-Biphenyl]-2-yloxy)-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-([1,1'-Biphenyl]-2-yloxy)-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol hydrochloride |
| CAS | 179388-65-9 |
| Molekylær formel | C21 H26 N2 O2 . H Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | AH 11110 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O2.ClH/c22-21(23-13-7-2-8-14-23)15-18(24)16-25-20-12-6-5-11-19(20)17-9-3-1-4-10-17;/h1,3-6,9-12,18,22,24H,2,7-8,13-16H2;1H |
| SMIL | Cl.OC(COc1ccccc1c2ccccc2)CC(=N)N3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 4-imino-1-(2-phenylphenoxy)-4-piperidin-1-ylbutan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.904 |
| Formel vægt | 374.176 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?