missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine], Mikromol™
Beskrivelse
1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine]
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine] |
| CAS | 1207847-84-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine] |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C42 H44 Cl2 N4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Meclozine Hydrochloride Imp. D (EP), Meclozine Imp. D (EP), 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine], Meclozine Dihydrochloride Impurity D, Meclozine Impurity D, 1,3-Bis((4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)methyl)benzene, 1,3-Bis((4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)methyl)benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(Cc3cccc(CN4CCN(CC4)C(c5ccccc5)c6ccc(Cl)cc6)c3)CC2)c7ccccc7 |
| IUPAC navn | 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-[[3-[[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]methyl]phenyl]methyl]piperazine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?