Få mere at vide
1,1'-(1,3-Phenylene)di-1H-1,2,4-triazole, Mikromol™
Beskrivelse
1,1'-(1,3-Phenylene)di-1H-1,2,4-triazole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole |
| CAS | 514222-44-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H8 N6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fluconazole Imp. C (EP), Fluconazole USP Related Compound C, Fluconazole USP RC C, 1,1'-(1,3-Phenylene)di-1H-1,2,4-triazole, Fluconazole Related Compound C, Fluconazole Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H |
| SMIL | c1cc(cc(c1)n2cncn2)n3cncn3 |
| IUPAC navn | 1-[3-(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,2,4-triazole |
| Vis mere |