Få mere at vide
1,1'-(1,3-Phenylene)di-1H-1,2,4-triazole, Mikromol™
Artikelnummer. 30050215
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050215 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050215 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,1'-(1,3-Phenylene)di-1H-1,2,4-triazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole
CAS 514222-44-7
Analyt- eller komponentnavne 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H8 N6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluconazole Imp. C (EP), Fluconazole USP Related Compound C, Fluconazole USP RC C, 1,1'-(1,3-Phenylene)di-1H-1,2,4-triazole, Fluconazole Related Compound C, Fluconazole Impurity C
InChI formel InChI=1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H
SMIL c1cc(cc(c1)n2cncn2)n3cncn3
IUPAC navn 1-[3-(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,2,4-triazole
Molekylvægt (g/mol) 212.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 212.081 g/mol