Få mere at vide
1,1'-(1,3-Phenylene)bis-1H-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(1,3-phenylene)di-1H-1,2,4-triazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N6/c1-2-9(15-7-11-5-13-15)4-10(3-1)16-8-12-6-14-16/h1-8H |
| Formel vægt | 212.081 |
| Procent renhed | >95% |