missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane, TRC

Artikelnummer. 30424295
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424295 10 mg
30420203 5 mg
30415254 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424295 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO18503510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 601523-23-3
Molekylær formel C10H14Cl8
Molekylvægt (g/mol) 417.84
Synonym Decane, 1,1,1,3,8,10,10,10-octachloro- (9CI, ACI), 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane (ACI)
IUPAC navn 1,1,1,3,8,10,10,10-octachlorodecane
SMIL ClC(CCCCC(Cl)CC(Cl)(Cl)Cl)CC(Cl)(Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,8,10,10,10-Octachlorodecane
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14Cl8/c11-7(5-9(13,14)15)3-1-2-4-8(12)6-10(16,17)18/h7-8H,1-6H2
Formel vægt 413.8604
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.