Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894151
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894151 1 L
15874151 50 mL
15884151 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15894151 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8043241000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-97-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 161.39
Tekniske data
Smeltepunkt -82°C
Tæthed 0.78 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 126°C/1013 mbar
MDL nummer MFCD00008259
Mængde 1 L
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS, 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane