Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 98%
Artikelnummer. 11985791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
2.5 L
500ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11985791
Brand: Thermo Scientific Acros 120580025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 999-97-3
Molekylær formel C6H19NSi2
Molekylvægt (g/mol) 161.4
InChI nøgle FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC navn [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
SMIL C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Smeltepunkt -78.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7600g/mL
Kogepunkt 125.0°C
Flammepunkt 20°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4090
Mængde 2.5 L
Merck Index 15,4725
Specifik vægtfylde 0.76
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with methanol, soluble in acetone, benzene, ethyl ether, pentane, and perchloroethylene
Viskositet 0.9 mm2/s (25°C)
Formel vægt 161.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.