Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17933836
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17933836 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17933836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3315.010100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS 920-66-1
Analyt- eller komponentnavne 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H2 F6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, Sevoflurane Related Compound, Sevoflurane Impurity C
InChI formel InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
SMIL OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 168.04
Mængde 100 mg
Formel vægt 168,001 g/mol