Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol |
| CAS | 920-66-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C3 H2 F6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxypropane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropane-2-ol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropanol, 2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethanol, Bis(trifluoromethyl)methanol, HFIP, Hexafluoroisopropanol, Hexafluoroisopropyl alcohol, NSC 96336, Sevoflurane Related Compound, Sevoflurane Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H |
| SMIL | OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol |
| Vis mere |