Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol, 99+%, for Gas Chromatography, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10161520 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10161520 25 mL Amber glass bottle 25ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10161520 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0285/04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
CAS 920-66-1
Smeltepunkt -4°C
Farve Colorless
pH 3 to 4
Kogepunkt 59°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C3H2F6O
MDL nummer 11651
Mængde 25 mL
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
InChI nøgle BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 168.038
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
Formel vægt 168.04g/mol
Damptryk 102mmHg at 20°C
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.