Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate, 99%, stabilized, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10637061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637061 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10637061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 308930050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Navn note 99%
CAS 3063-94-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.3000g/mL
Flammepunkt 14°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H6F6O2
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Brydningsindeks 1.3300 to 1.332
MDL nummer MFCD00040105
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.3
Synonym hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, methacrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl methacrylate, hexafluoro-2-propyl methacrylate, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanyl methacrylate, hfipma
InChI nøgle FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl-2-methylprop-2-enoat
Stabilisator Exact type and amount of stabilizer on the CoA
Molekylvægt (g/mol) 236.11
PubChem CID 76469
Formel vægt 236.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske