Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-hexafluorisopropylmethacrylat, 99%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479437 5 g 5g
11469437 1 g 1g
11489437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21447.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3063-94-3 | C7H6F6O2 | 236.113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3063-94-3
Molekylær formel C7H6F6O2
Molekylvægt (g/mol) 236.113
MDL nummer MFCD00040105
InChI nøgle FMQPBWHSNCRVQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, methacrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl methacrylate, hexafluoro-2-propyl methacrylate, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroprop-2-yl 2-methylprop-2-enoate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanyl methacrylate, hfipma
PubChem CID 76469
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Navn note stabilized
Tæthed 1.302
Kogepunkt 99°C
Flammepunkt 14°C (57°F)
Brydningsindeks 1.331
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Formel vægt 236.12
Procent renhed 99%