Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylakrylat, 98+%, stab. med 50ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11318635
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318635 5 g 5g
11328635 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318635 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12128.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofrelaterede områder. | CAS: 2160-89-6 | C6H4F6O2 | 222,09 g/mol
1,1,1,3,3,3-hexafluorisopropylacrylat bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffers områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2160-89-6
Molekylær formel C6H4F6O2
Molekylvægt (g/mol) 222.09
MDL nummer MFCD00040104
InChI nøgle MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl acrylate, hexafluoroisopropyl acrylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester, acrylic acid 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl ester, hexafluoro-2-propyl acrylate, mnswitgnwzsamc-uhfffaoysa, 1h-1-trifluoromethyl trifluoroethyl acrylate
PubChem CID 75096
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl prop-2-enoat
SMIL FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Farve Farveløs
Kogepunkt 81 °C til 82 °C
Flammepunkt 17 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCO2CH(CF3)2
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Specifik vægtfylde 1.37
Formel vægt 222.09
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske