Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2, for NMR, 99+ atom % D, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 16378206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1 mL
Artikelnummer.
16378206 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16378206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464130010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol-d2
Tæthed 1.6400 g/mL
Specifik vægtfylde 1.64
Mængde 1 mL
CAS 38701-74-5
Smeltepunkt -4.0°C
Kogepunkt 59.0°C
Molekylær formel C3H2F6O
Lineær formel CF3CD(OD)CF3
MDL nummer MFCD00037559
InChI nøgle BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
SMIL [2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn hexafluoro(²H)propan-2-(²H)ol
Molekylvægt (g/mol) 170.05
Formel vægt 170.05
Grad NMR