Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-hexafluorisopropanol,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413801 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11413801 5 mL -
11423801 25 mL 25ml
11433801 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11413801 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215124505
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
1,1,1,3,3,3-hexafluor-isopropanol er et specialopløsningsmiddel, der er effektivt til at solubilisere en lang række polymerer, herunder dem, der ikke er opløselige i de mest almindelige organiske opløsningsmidler.
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-Isopropanol er et specialopløsningsmiddel, der er effektivt til at solubilisere en lang række polymerer, herunder dem, der ikke er opløselige i de mest almindelige organiske opløsningsmidler, såsom:
    • Polyamider, polyacrylonitriler, polyacetaler, polyestere (f.eks. polyglycolid) og polyketoner.
  • Det har også fundet anvendelse i biokemi til at solubilisere peptider og til at monomerisereβ -arkproteinaggregater.
  • Den kan bruges som en syre i flygtige buffere til ionpar HPLC - massespektrometri af nukleinsyrer.
  • 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol blev brugt til fremstilling af hexafluoralkohol-funktionaliserede methacrylatpolymerer til litografiske/nanomønstrede materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29463-77-2
Molekylær formel C3H2F6O
Molekylvægt (g/mol) 168.038
InChI nøgle BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
SMIL C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-isopropanol
Navn note For GC analysis
Farve Farveløs
Tæthed 1.62 g/mL
Analyseprocentområde ≥99%
Mængde 5 mL
Formel vægt 168.04
Procent renhed 0.9969
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-ol
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker. For mere information, kontakt venligst vores kundeserviceafdeling.